missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Descarboxyl Levofloxacin, TRC

Artikelnummer. 30004721
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004721 25 mg
30011446 50 mg
17992095 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28848025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 178964-53-9
Molekylær formel C17 H20 F N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 317.36
Synonym (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one
IUPAC navn (2S)-7-fluoro-2-methyl-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5(13),6,8,11-tetraen-10-one
SMIL C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C=CN1c24

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Decarboxyl levofloxacin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20FN3O2/c1-11-10-23-17-15-12(14(22)3-4-21(11)15)9-13(18)16(17)20-7-5-19(2)6-8-20/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formel vægt 317.154
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.