Få mere at vide
Fisherbrand™ Afkalkningsmiddel, citronsyrebase
Kapacitet (metrisk):
5 l
Beskrivelse
- Citronsyremonohydrat, 2-Hydroxypropan-1,2,3-trikulsyre
- Klar, farveløs væske
- pH-værdi ved 25 °C: 2,2 (10g/L), 1,85 (50g/L)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Afkalkning |
| Til brug med (udstyr) | Vandbad |
| Type | Citronsyrebaseret afkalkningsmiddel |
| pH | Ved 25 °C: 2,2 (10 g/L), 1,85 (50 g/L) |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Decalcifier / Descaler - Citric Acid based 5kg Canister
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: citric acid monohydrate