Få mere at vide
JULABO™ Afkalkningsmiddel
Artikelnummer. 17198528
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17198528 1 l
1 options
Artikelnummer. 17198528 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9940200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
JULABO Afkalkningsmiddel er til skånsom og hygiejnisk fjernelse af kalkrester.
  • Afkalkningsmiddel til skånsom og hygiejnisk fjernelse af mineralaflejringer inklusive kalkrester
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 l
Til brug med (applikation) Fjernelse af kalkrester
compliance-icons
Produktidentifikator
  • descaling Agent (1 Liter)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphamidic acid, Talgtrimethylammoniumchloride, propan-2-ol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.