Få mere at vide
Desbutyl Lumefantrine-d9 (E/Z-Mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desbutyl Lumefantrine-d9 (E/Z-Mixture) |
| CAS | 1346606-35-6 |
| Molekylær formel | C26H15D9Cl3NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | α-[(Butylamino-d9)methyl]-2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-9H-fluorene-4-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24Cl3NO/c1-2-3-10-30-15-25(31)24-14-19(29)13-23-21(11-16-4-6-17(27)7-5-16)22-12-18(28)8-9-20(22)26(23)24/h4-9,11-14,25,30-31H,2-3,10,15H2,1H3/b21-11-/i1D3,2D2,3D2,10D2 |
| SMIL | ClC(C=C1)=CC=C1/C=C2C3=CC(Cl)=CC(C(CNC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O)=C3C4=C\2C=C(Cl)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.89 |
| Formel vægt | 480.1488 |