Få mere at vide
Desbutyl Dibucaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| CAS | 87864-08-2 |
| Molekylær formel | C16 H21 N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Cinchocaine Hydrochloride Imp. C (EP), N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-Quinolinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O2/c1-3-19(4-2)10-9-17-16(21)13-11-15(20)18-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20) |
| SMIL | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.36 |
| Formel vægt | 287.1634 |