Få mere at vide
Desbutyl Bumetanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desbutyl Bumetanide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19) |
| Formel vægt | 308.0467 |