Få mere at vide
Desbromo Brimonidin, TRC
Artikelnummer. 30006144
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006144 100 mg
17993125 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD452880100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91147-43-2
Molekylær formel C11 H11 N5
Molekylvægt (g/mol) 213.24
Synonym N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 41511
IUPAC navn N-quinoxalin-6-ylimidazolidin-2-imin
SMIL C1CNC(=Nc2ccc3nccnc3c2)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16)
Formel vægt 213.1014
Procent renhed >95%