Få mere at vide
Desbenzyl donepezil hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30011860
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011860 100 mg
30008050 10 mg
30009187 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD288775100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120013-39-0
Molekylær formel C17 H23 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 325.83
Synonym 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
IUPAC navn 5,6-dimethoxy-2-(piperidin-4-ylmethyl)-2,3-dihydroinden-1-one; hydrochlorid
SMIL Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)C(=O)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H
Formel vægt 325.1445
Procent renhed >95%