missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desbenzoyl Docetaxel, TRC

Artikelnummer. 30361775
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361775 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2891601MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desbenzoyl Docetaxel
CAS 160972-48-5
Molekylær formel C36 H49 N O13
Mængde 1 mg
Synonym Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11,12-tetrahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]- (9CI), Desbenzoyl Docetaxel, Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11,12-tetrahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα
InChI formel InChI=1S/C36H49NO13/c1-17-20(48-30(44)26(41)24(19-12-10-9-11-13-19)37-31(45)50-32(3,4)5)15-36(46)29(43)27-34(8,28(42)25(40)23(17)33(36,6)7)21(39)14-22-35(27,16-47-22)49-18(2)38/h9-13,20-22,24-27,29,39-41,43,46H,14-16H2,1-8H3,(H,37,45)/t20-,21-,22+,24-,25+,26+,27-,29-,34+,35-,36+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)[C@]4(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c5ccccc5)C(=C([C@@H](O)C3=O)C4(C)C)C
IUPAC navn [(1S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-1,2,9,12-tetrahydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-15-yl] (2R,3S)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 703.773
Formel vægt 703.32
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.