Få mere at vide
Desaminotyrosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16459376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16459376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW015346
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desaminotyrosine
CAS 501-97-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 100 mg
Synonym 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (601.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1=C(C=CC(=C1)O)CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 166.18
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98.46%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus