missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desaminosulfonyl Dorzolamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30353483
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353483 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28895525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desaminosulfonyl Dorzolamide Hydrochloride
CAS 897657-77-1
Molekylær formel C10H15NO2S2 . HCl
Mængde 25 mg
Synonym (4S,6S)-N-Ethyl-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-amine 7,7-dioxide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2S2.ClH/c1-3-11-9-6-7(2)15(12,13)10-8(9)4-5-14-10;/h4-5,7,9,11H,3,6H2,1-2H3;1H/t7-,9-;/m0./s1
SMIL Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sccc12
Molekylvægt (g/mol) 281.82
Formel vægt 281.0311
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.