missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desaminosulfonyl Dorzolamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desaminosulfonyl Dorzolamide Hydrochloride |
| CAS | 897657-77-1 |
| Molekylær formel | C10H15NO2S2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (4S,6S)-N-Ethyl-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-amine 7,7-dioxide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2S2.ClH/c1-3-11-9-6-7(2)15(12,13)10-8(9)4-5-14-10;/h4-5,7,9,11H,3,6H2,1-2H3;1H/t7-,9-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sccc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.82 |
| Formel vægt | 281.0311 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?