missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desamino P-Ethoxy Glufosinate-d3 Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desamino P-Ethoxy Glufosinate-d3 Ethyl Ester |
| CAS | 1346598-74-0 |
| Molekylær formel | C9H16D3O4P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-(Hydroxymethylphosphinyl)-butanoic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19O4P/c1-4-12-9(10)7-6-8-14(3,11)13-5-2/h4-8H2,1-3H3/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])P(=O)(CCCC(=O)OCC)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 4-[ethoxy(trideuteriomethyl)phosphoryl]butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.24 |
| Formel vægt | 225.1209 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?