missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desamino Imiquimod N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desaminoimiquimod N-Oxide |
| CAS | 99010-63-6 |
| Molekylær formel | C14 H15 N3 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 1-(2-methylpropyl)-, 5-oxide, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline N-oxide, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline 5-Oxide, Desaminoimiquimod N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O/c1-10(2)7-16-9-15-12-8-17(18)13-6-4-3-5-11(13)14(12)16/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Cn1cnc2c[n+]([O-])c3ccccc3c12 |
| IUPAC navn | 1-(2-methylpropyl)-5-oxidoimidazo[4,5-c]quinolin-5-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.29 |
| Formel vægt | 241.1215 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?