Få mere at vide
Desamino Glufosinate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desamino Glufosinate-d3 |
| CAS | 1794938-71-8 |
| Molekylær formel | C5H8D3O4P |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-(Hydroxy-(trideuteriomethyl)phosphoryl)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11O4P/c1-10(8,9)4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3 |
| SMIL | C(CCC(O)=O)P(C([2H])([2H])[2H])(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(hydroxy(methyl-d3)phosphoryl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.13 |
| Formel vægt | 169.06 |