missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desamino Chloroimiquimod, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline |
| CAS | 99010-64-7 |
| Molekylær formel | C14 H14 Cl N3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 4-chloro-1-(2-methylpropyl)-, 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Cn1cnc2c(Cl)nc3ccccc3c12 |
| IUPAC navn | 4-chloro-1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.73 |
| Formel vægt | 259.0876 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?