Få mere at vide
Desamino 3’’-Azido Tetra-N-Boc Tobramycin 6’’-Carbamate O-Tetracetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desamino 3''-Azido Tetra-N-Boc Tobramycin 6''-Carbamate O-Tetracetate |
| Analyt- eller komponentnavne | Desamino 3''-Azido Tetra-N-Boc Tobramycin 6''-Carbamate O-Tetracetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C47H76N8O22 |
| InChI formel | InChI=1S/C47H76N8O22/c1-21(56)66-28-18-27(53-43(64)77-47(14,15)16)37(70-29(28)19-50-40(61)74-44(5,6)7)72-32-25(51-41(62)75-45(8,9)10)17-26(52-42(63)76-46(11,12)13)33(36(32)69-24(4)59)73-38-35(68-23(3)58)31(54-55-49)34(67-22(2)57)30(71-38)20-65-39(48)60/h25-38H,17-20H2,1-16H3,(H2,48,60)(H,50,61)(H,51,62)(H,52,63)(H,53,64)/t25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32-,33+,34?,35?,36?,37-,38-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC(OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](CNC(OC(C)(C)C)=O)O3)[C@@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1OC(C)=O)=O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-2-acetoxy-3-(((2R,3R,5S,6R)-5-acetoxy-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,6-bis((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclohexyl)oxy)-4-azido-6-((carbamoyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diyl diacetate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 1105.15 |
| Vis mere |