Få mere at vide
Desacetylspironolactone (7alpha-Thiospironolactone), Mikromol™
Artikelnummer. 30049574
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049574 25 mg
17909819 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049574 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0197.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Desacetylspironolactone (7alpha-Thiospironolactone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desacetylspironolactone
CAS 38753-76-3
Analyt- eller komponentnavne Desacetylspironolactone
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C22 H30 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Diethazine N,S,S-Trioxide Hydrochloride, Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-7-mercapto-3-oxo-, gamma-lactone, (7alpha,17alpha)-, 3-(3-Oxo-7alpha-thio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid gamma-lactone, 7alpha-Thiospirolactone, 7alpha-Thiospironolactone, Deacetylspironolactone, Mercaptospironolactone, SC 24813
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1C[C@@H](S)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]45CCC(=O)O5
Molekylvægt (g/mol) 374.54
Mængde 25 mg
Formel vægt 374.539 g/mol