Få mere at vide
Desacetylspironolactone (7alpha-Thiospironolactone), Mikromol™
Beskrivelse
Desacetylspironolactone (7alpha-Thiospironolactone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desacetylspironolactone |
| CAS | 38753-76-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desacetylspironolactone |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C22 H30 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Diethazine N,S,S-Trioxide Hydrochloride, Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-7-mercapto-3-oxo-, gamma-lactone, (7alpha,17alpha)-, 3-(3-Oxo-7alpha-thio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid gamma-lactone, 7alpha-Thiospirolactone, 7alpha-Thiospironolactone, Deacetylspironolactone, Mercaptospironolactone, SC 24813 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1C[C@@H](S)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]45CCC(=O)O5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.54 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |