Få mere at vide
Desacetyldiltiazem, LoGiCal
Artikelnummer. 30462390
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462390 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462390 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0068.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desacetyldiltiazem
CAS 42399-40-6
Analyt- eller komponentnavne Desacetyldiltiazem
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H24 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. F (EP), Desacetyldiltiazem, Diltiazem Hydrochloride Impurity F, Diltiazem Impurity F
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O
IUPAC navn (2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 372.48
Mængde 10 mg
Formel vægt 372,1508 g/mol