Få mere at vide
Desacetylcinobufotalin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481568
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16481568 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16481568 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0882
MedChemExpress Desacetylcinobufotalin is a natural compound; apoptosis inducer and shows the marked inhibition effect to HepG2 cells and the IC50 value is 0.0279μmol/ml.
Desacetylcinobufotalin is a natural compound
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desacetylcinobufotalin
CAS 4099-30-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H32O6
Mængde 5 mg
Synonym Deacetylcinobufotalin
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5(O)[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Formel vægt 416.51
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death