missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desacetylcinobufagin, MedChemExpress
Beskrivelse
Desacetylcinobufagin is a natural compound used for microbial transformation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desacetylcinobufagin |
| CAS | 4026-95-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H32O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Deacetylcinobufagin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 26 mg/mL (64.92 mM) |
| SMIL | C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.51 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?