Få mere at vide
Desacetyl Triflusal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triflusal impurity B |
| CAS | 328-90-5 |
| Molekylær formel | C8H5F3O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Triflusal Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3,12H,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1O)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.12 |