Få mere at vide
Desacetyl Triflusal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid |
| CAS | 328-90-5 |
| Molekylær formel | C8 H5 F3 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-benzoic Acid, 2,4-Cresotic acid, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 4-Trifluoromethyl-2-hydroxybenzoic acid, p-(Trifluoromethyl)salicylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3,12H,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.12 |
| Formel vægt | 206.0191 |