missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desacetyl Rifaximin, TRC

Artikelnummer. 30363830
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD281890100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desacetyl Rifaximin
CAS 80621-88-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C41H49N3O10
Mængde 100 mg
Synonym [2S-(2R*,16Z,18E,20R*,21R*,22S*,23S*,24S*,25R*,26R*,27R*,28E)]-5,6,21,23,25-Pentahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)benzofuro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazole-1,15(2H)-dione
InChI formel InChI=1S/C41H49N3O10/c1-18-13-15-44-26(17-18)42-30-27-28-36(48)24(7)38-29(27)39(50)41(8,54-38)53-16-14-25(52-9)21(4)34(46)23(6)35(47)22(5)33(45)19(2)11-10-12-20(3)40(51)43-31(32(30)44)37(28)49/h10-17,19,21-23,25,33-35,45-49H,1-9H3,(H,43,51)/b11-10-,16-14-,20-12-/t19-,21+,22+,23-,25-,33-,34+,35+,41-/m0/s1
SMIL [N-]=[N+]=NC(=O)/C=C/c1ccc(C)cc1
Molekylvægt (g/mol) 743.84
Procent renhed >95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.