Få mere at vide
Desacetyl Rifampicin Quinon (>85%), TRC
Artikelnummer. 30133979
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133979 50 mg
30004615 25 mg
30005880 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19955550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65110-92-1
Molekylær formel C41H54N4O11
Molekylvægt (g/mol) 778.89
Synonym 25-Deacetyl-1,4-didehydro-1,4-dideoxy-3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,4-dioxo-Rifamycin, 25-Desacetylrifampin Quinone;
IUPAC navn (7S,9E,11S,12S,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21E)-2,13,15,17-tetrahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-26-[(Z)-(4-methylpiperazin-1-yl)iminomethyl]-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25-heptaen-6,23,27,29-tetron
SMIL C[C@H]1/C=C/C=C(/C(=O)N=C2/C(=C\NN3CCN(CC3)C)/C(=O)C4=C5C(=C(C(=C4C2=O)O)C)O[C@@](C5=O)(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)C)O)C)O)C)OC)C)\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desacetyl Rifampicin Quinone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C41H54N4O11/c1-20-11-10-12-21(2)40(53)43-31-26(19-42-45-16-14-44(8)15-17-45)36(50)28-29(37(31)51)35(49)25(6)38-30(28)39(52)41(7,56-38)55-18-13-27(54-9)22(3)33(47)24(5)34(48)23(4)32(20)46/h10-13,18-20,22-24,27,32-34,42,46-49H,14-17H2,1-9H3/b11-10+,18-13+,21-12+,26-19+,43-31?/t20-,22+,23+,24-,27-,32-,33+,34+,41-/m0/s1
Formel vægt 778.3789