Få mere at vide
Desacetyl Pyrifluquinazon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrifluquinazon-desacetyl |
| CAS | 337457-78-0 |
| Molekylær formel | C17 H13 F7 N4 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2(1H)-Quinazolinone, 3,4-dihydro-3-[(3-pyridinylmethyl)amino]-6-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl], 3,4-Dihydro-3-[(3-pyridinylmethyl)amino]-6-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-2(1H)-quinazolinone, Metabolite IV-01 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13F7N4O/c18-15(16(19,20)21,17(22,23)24)12-3-4-13-11(6-12)9-28(14(29)27-13)26-8-10-2-1-5-25-7-10/h1-7,26H,8-9H2,(H,27,29) |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(c1ccc2NC(=O)N(Cc2c1)NCc3cccnc3)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 6-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-3-(pyridin-3-ylmethylamino)-1,4-dihydroquinazolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.3 |
| Formel vægt | 422.0978 |