Få mere at vide
Desacetyl Forskolin, TRC
Artikelnummer. 30357484
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357484 100 mg
30349494 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD281860100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64657-20-1
Molekylær formel C20 H32 O6
Molekylvægt (g/mol) 368.46
Synonym (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyldodecahydro-5,6,10,10b-tetrahydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 7-Deacetylforskolin, 7-Desacetylforskolin, 7-Deacetylcoleonol, Deacetylforskolin, Forskolin D
IUPAC navn (3R,4aR,5S,6S,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-5,6,10,10b-tetrahydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-1-one
SMIL CC1(C)CC[C@H](O)[C@@]2(C)C1[C@H](O)[C@H](O)[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]23O)C=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Desacetyl Forskolin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32O6/c1-7-17(4)10-12(22)20(25)18(5)11(21)8-9-16(2,3)14(18)13(23)15(24)19(20,6)26-17/h7,11,13-15,21,23-25H,1,8-10H2,2-6H3/t11-,13-,14?,15-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
Formel vægt 368.2199