Få mere at vide
Desacetyl Famciclovir, TRC
Artikelnummer. 17951345
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951345 10 mg
17902865 100 mg
17913265 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17951345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28872510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104227-88-5
Molekylær formel C12 H17 N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 279.3
Synonym 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1-acetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monoacetate (ester) (9CI), BRL 43594, 2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl acetate, Famciclovir RC B (USP), 9-(4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-2-amino-9H-purine
IUPAC navn [4-(2-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl] acetat
SMIL CC(=O)OCC(CO)CCn1cnc2cnc(N)nc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desacetyl Famciclovir
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16)
Formel vægt 279.1331
Procent renhed >95%