Få mere at vide
Desacetyl Diltiazem Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30008897
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008897 100 mg
30010949 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289335100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75472-91-2
Molekylær formel C20 H24 N2 O3 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 408.94
Synonym 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S,3S)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S-cis)-, Deacetyldiltiazem hydrochloride
IUPAC navn (2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4-one; hydrochlorid
SMIL Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desacetyl Diltiazem HCl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O3S.ClH/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14;/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Formel vægt 408.1274
Procent renhed >95%