Få mere at vide
Desacetyl Diltiazem-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desacetyl Diltiazem-d6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1/i1D3,2D3 |