Få mere at vide
Desacetyl Diltiazem-d4, TRC
Artikelnummer. 30356182
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356182 2.5 mg
30359240 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30356182 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2886822.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112259-40-2
Molekylær formel C20H20D4N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 376.51
Synonym (2S-cis)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl-1,1,2,2-d4]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
SMIL O[C@@H]1[C@H](C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C(C=CC=C3)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desacetyl Diltiazem-d4
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1/i12D2,13D2