missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desacetyl Diltiazem-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desacetyl Diltiazem-d3 |
| CAS | 1246815-32-6 |
| Molekylær formel | C20H21D3N2O3S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2S-cis)-5-[(Dimethylamino-d3)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Deacetyl-d-diltiazem-d3, Deacetyldiltiazem-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | O[C@@H](C(N(CCN(C)C([2H])([2H])[2H])C(C=CC=C1)=C1S2)=O)[C@@H]2C3=CC=C(OC)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.5 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?