Få mere at vide
Desacetyl Cefathiamidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desacetyl Cefathiamidine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N4O5S2/c1-8(2)18-17(19-9(3)4)28-7-11(23)20-12-14(24)21-13(16(25)26)10(5-22)6-27-15(12)21/h8-9,12,15,22H,5-7H2,1-4H3,(H,18,19)(H,20,23)(H,25,26)/t12-,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 430.1345 |