Få mere at vide
Desacetyl bisacodyl beta-D-glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30134369
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134369 100 mg
30009335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134369 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD288650100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31050-47-2
Molekylær formel C24H23NO8
Molekylvægt (g/mol) 453.44
Synonym 4-[(4-Hydroxyphenyl)-2-pyridinylmethyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, α-(p-Hydroxyphenyl)-α-2-pyridyl-p-tolyl Glucosiduronic Acid;
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-((4-hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylsyre
SMIL OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O4)C=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desacetyl Bisacodyl b-D-Glucuronide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H23NO8/c26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-25-17)14-6-10-16(11-7-14)32-24-21(29)19(27)20(28)22(33-24)23(30)31/h1-12,18-22,24,26-29H,(H,30,31)/t18?,19-,20-,21+,22?,24+/m0/s1
Formel vægt 453.14