missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Des-(R)-piperidin-3-amine 8-(R)-(Piperidin-3-ylamino) Linagliptin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des-(R)-piperidin-3-amine 8-(R)-(Piperidin-3-ylamino) Linagliptin |
| CAS | 1446263-38-2 |
| Molekylær formel | C25H28N8O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-8-[(3R)-3-piperidinylamino]-1H-purine-2,6-dione, (R)-7-(But-2-yn-1-yl)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-8-(piperidin-3-ylamino)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(30-24(32)28-17-9-8-12-26-14-17)31(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)29-20/h6-7,10-11,17,26H,8-9,12-15H2,1-3H3,(H,28,30)/t17-/m1/s1 |
| SMIL | CC#CCn1c(N[C@@H]2CCCNC2)nc3N(C)C(=O)N(Cc4nc(C)c5ccccc5n4)C(=O)c13 |
| IUPAC navn | (R)-7-(but-2-yn-1-yl)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-8-(piperidin-3-ylamino)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.54 |
| Formel vægt | 472.2335 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?