Få mere at vide
Des(oxopentyl) Valsartan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N5O2/c1-12(2)17(19(25)26)20-11-13-7-9-14(10-8-13)15-5-3-4-6-16(15)18-21-23-24-22-18/h3-10,12,17,20H,11H2,1-2H3,(H,25,26)(H,21,22,23,24)/t17-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 351.1695 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |