Få mere at vide
Des O-isopropyl Bisoprolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol |
| CAS | 109791-18-6 |
| Molekylær formel | C15H25NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO4/c1-12(2)16-9-14(18)11-20-15-5-3-13(4-6-15)10-19-8-7-17/h3-6,12,14,16-18H,7-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCO)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-(2-hydroxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.3633 |
| Formel vægt | 283.1784 |