missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Des(N,N-dimethylethanamine) Orphenadrine Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des(N,N-dimethylethanamine) Orphenadrine Dimer |
| CAS | 40673-52-7 |
| Molekylær formel | C28 H26 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Bis(o-methyl-α-phenylbenzyl) ether, Bis(phenyl-o-tolylmethyl) ether |
| InChI formel | InChI=1S/C28H26O/c1-21-13-9-11-19-25(21)27(23-15-5-3-6-16-23)29-28(24-17-7-4-8-18-24)26-20-12-10-14-22(26)2/h3-20,27-28H,1-2H3 |
| SMIL | O(C(C=1C=CC=CC1)C=2C=CC=CC2C)C(C=3C=CC=CC3)C=4C=CC=CC4C |
| IUPAC navn | 1-methyl-2-[[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]-phenylmethyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.5 |
| Formel vægt | 378.198 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?