missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des-(N-methyl-5-tetrazolethiolyl)furolactone Cefoperazone, TRC

Artikelnummer. 30005867
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005867 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29432510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Renhed >95% (HPLC)
CAS 73240-08-1
Format Neat
Molekylær formel C23H23N5O8S
Molekylvægt (g/mol) 529.52
InChI nøgle RFNBMKDSMYYHTH-VTJXTGGHSA-N
SMIL [H][C@]12SCC3=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)N1CCN(CC)C(=O)C1=O)C1=CC=C(O)C=C1)C(=O)OC3
IUPAC navn (2R)-N-[(4R,5R)-3,11-dioxo-10-oxa-6-thia-2-azatricyclo[6.3.0.0²,⁵]undec-1(8)-en-4-yl]-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Produkttype Impurity
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Synonym [5aR-[5aα,6β(R*)]]-4-Ethyl-N-[1-(4-hydroxyphenyl)-2-oxo-2-[(1,4,5a,6-tetrahydro-
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.