missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des-N-(methoxycarbonyl)-L-tert-leucine Bis-Boc Atazanavir, TRC

Artikelnummer. 30367674
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367674 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29033050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Des-N-(methoxycarbonyl)-L-tert-leucine Bis-Boc Atazanavir
CAS 198904-86-8
Molekylær formel C32 H42 N4 O5
Mængde 50 mg
Synonym tert-Butyl N-[(1S,2S)-1-benzyl-3-[(tert-butoxycarbonylamino)-[[4-(2-pyridyl)phenyl]methyl]amino]-2-hydroxy-propyl]carbamate, 2-[(2S,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-hydrazinecarboxylic acid-1,1-dimethylethyl ester, Hydrazinecarboxylic acid, 2-[3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, 1,1-Dimethylethyl 2-[(2S,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]hydrazinecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C32H42N4O5/c1-31(2,3)40-29(38)34-27(20-23-12-8-7-9-13-23)28(37)22-36(35-30(39)41-32(4,5)6)21-24-15-17-25(18-16-24)26-14-10-11-19-33-26/h7-19,27-28,37H,20-22H2,1-6H3,(H,34,38)(H,35,39)/t27-,28-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](O)CN(Cc2ccc(cc2)c3ccccn3)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-[[(2S,3S)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-phenylbutyl]-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methyl]amino]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 562.7
Formel vægt 562.3155
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.