missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des-(N-2-pyridyl-β-alanine Ethyl Ester) Dabigatran ethyl ester hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30322916
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322916 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61137050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(((4-(Aminoiminomethyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 1422435-39-9
Molekylær formel C19H21N5O2 . (HCl)
Mængde 50 mg
Synonym 2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O2.ClH/c1-3-26-19(25)13-6-9-16-15(10-13)23-17(24(16)2)11-22-14-7-4-12(5-8-14)18(20)21;/h4-10,22H,3,11H2,1-2H3,(H3,20,21);1H
SMIL Cl.CCOC(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=N)N)n2C
IUPAC navn ethyl 2-[(4-carbamimidoylanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 387.9
Formel vægt 387.1462
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.