missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des-N-(2-Diethylaminoethyl)amide Sunitinib Acid, TRC

Artikelnummer. 30365699
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365699 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365699 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD367070100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-[(Z)-(5-Fluoro-2-oxo-indolin-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 356068-93-4
Molekylær formel C16 H13 F N2 O3
Mængde 100 mg
Synonym 5-[(Z)-(5-Fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, (3Z)-3-[(3,5-Dimethyl-4-carboxy-1H-pyrrol-2-yl)methylidene]-5-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C16H13FN2O3/c1-7-13(18-8(2)14(7)16(21)22)6-11-10-5-9(17)3-4-12(10)19-15(11)20/h3-6,18H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b11-6-
SMIL Cc1[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c(C)c1C(=O)O
IUPAC navn 5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 300.28
Formel vægt 300.091
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.