missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des-methylformate Eplerenone, TRC

Artikelnummer. 30352292
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30352292 25 mg -
30365276 2.5 mg 2.5mg
30356282 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29395525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 50394-27-9
Molekylær formel C22H28O4
Molekylvægt (g/mol) 356.46
Synonym 9,11alpha-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-gamma-lactone-pr50394-27-9egn-4-ene-21-carboxylic Acid, SC 12590
SMIL C[C@]12C[C@H]3O[C@@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@@]26CCC(=O)O6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Des-methylformate Eplerenone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-16-15-6-9-21(10-7-18(24)26-21)20(15,2)12-17-22(16,19)25-17/h11,15-17H,3-10,12H2,1-2H3
Formel vægt 356.1988
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.