missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des-Methylcarbonate Hydroxy Flometoquin, TRC

Artikelnummer. 30356122
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356122 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD11882525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Des-Methylcarbonate Hydroxy Flometoquin
CAS 1204518-38-6
Molekylær formel C20H18F3NO3
Mængde 25 mg
Synonym 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-4(1H)-quinolinone
InChI formel InChI=1S/C20H18F3NO3/c1-4-16-12(3)19(25)15-10-18(11(2)9-17(15)24-16)26-13-5-7-14(8-6-13)27-20(21,22)23/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,24,25)
SMIL CCc1nc2cc(C)c(Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)cc2c(O)c1C
IUPAC navn 2-ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1H-quinolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 377.36
Formel vægt 377.1239
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.