Få mere at vide
Des-Methylcarbonate Hydroxy Flometoquin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des-Methylcarbonate Hydroxy Flometoquin |
| CAS | 1204518-38-6 |
| Molekylær formel | C20H18F3NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-4(1H)-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18F3NO3/c1-4-16-12(3)19(25)15-10-18(11(2)9-17(15)24-16)26-13-5-7-14(8-6-13)27-20(21,22)23/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,24,25) |
| SMIL | CCc1nc2cc(C)c(Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)cc2c(O)c1C |
| IUPAC navn | 2-ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1H-quinolin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.36 |
| Formel vægt | 377.1239 |