Få mere at vide
Des(methoxycarbonyl) Febantel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des(methoxycarbonyl) Febantel |
| CAS | 92088-58-9 |
| Molekylær formel | C18 H20 N4 O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Carbamic acid, [imino[[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]amino]methyl]-, methyl ester (9CI), Methyl [[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbamimidoyl]carbamate, Des(methoxycarbonyl) Febantel, Methyl [[2-[(Methoxyacetyl)amino]-4-(phenylsulfanyl)phenyl]carbamimidoyl]carbamate, Febantel Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N4O4S/c1-25-11-16(23)20-15-10-13(27-12-6-4-3-5-7-12)8-9-14(15)21-17(19)22-18(24)26-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H3,19,21,22,24) |
| SMIL | COCC(=O)Nc1cc(Sc2ccccc2)ccc1NC(=N)NC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl N-[N-[2-[(2-methoxyacetyl)amino]-4-phenylsulfanylphenyl]carbamimidoyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.44 |
| Formel vægt | 388.1205 |