Få mere at vide
Des(isopropylthiazolyl) Hydantoin Ritonavir (>90%), TRC
Artikelnummer. 30362341
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362341 5 mg
30358831 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2902155MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1010809-61-6
Molekylær formel C29 H34 N4 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 550.67
Synonym Carbamic acid, N-[(1S,2S,4S)-2-hydroxy-4-[(4S)-4-(1-methylethyl)-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl]-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-, 5-thiazolylmethyl ester, 1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(1S,2S,4S)-1-benzyl-2-hydroxy-4-((4S)-4-isopropyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-5-phenylpentyl]carbamate, Ritonavir Imp. F (EP)
IUPAC navn 1,3-thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-5-[(4S)-2,5-dioxo-4-propan-2-ylimidazolidin-1-yl]-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamat
SMIL CC(C)[C@@H]1NC(=O)N([C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3cncs3)Cc4ccccc4)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Des(isopropylthiazolyl) Hydantoin Ritonavir
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C29H34N4O5S/c1-19(2)26-27(35)33(28(36)32-26)22(13-20-9-5-3-6-10-20)15-25(34)24(14-21-11-7-4-8-12-21)31-29(37)38-17-23-16-30-18-39-23/h3-12,16,18-19,22,24-26,34H,13-15,17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,36)/t22-,24-,25-,26-/m0/s1
Formel vægt 550.225