Få mere at vide
Des(isopropylthiazolyl) Hydantoin Ritonavir (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des(isopropylthiazolyl) Hydantoin Ritonavir |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34N4O5S/c1-19(2)26-27(35)33(28(36)32-26)22(13-20-9-5-3-6-10-20)15-25(34)24(14-21-11-7-4-8-12-21)31-29(37)38-17-23-16-30-18-39-23/h3-12,16,18-19,22,24-26,34H,13-15,17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,36)/t22-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vægt | 550.225 |