missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des(isopropoxyethyl) Bisoprolol, TRC

Artikelnummer. 30134205
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134205 100 mg
30133886 25 mg
17998014 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD290125100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 62572-93-4
Molekylær formel C13 H21 N O3
Molekylvægt (g/mol) 239.31
Synonym (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. A (EP)
IUPAC navn 1-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(CO)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H21NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,10,12,14-16H,7-9H2,1-2H3
Formel vægt 239.1521
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.