Få mere at vide
Des-hydrazino Carbidopa, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-6(10(13)14)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5-6,11-12H,4H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 196.0736 |
| Procent renhed | >95% |